Tisk…
Cyclohexylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7120-25G OR7120-5G OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA 4570 CZK
APOSOR7120-25G APOSOR7120-5G APOSOR7120-1G
Cyclohexylacetic acid 98%
Cyclohexylacetic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 242…244 °C
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001518
CAS číslo: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0