Tisk…
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 7940 CZK
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018264
CAS číslo: 7463-35-6