Tisk…
3-Bromo-p-toluidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 1820 CZK
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Bod varu: 254…257 °C
Bod tání: 25…30 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134176
CAS číslo: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III