Tisk…
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 2110 CZK
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄S
Bod tání: 176…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216478
CAS číslo: 205873-28-5