Tisk…

3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7108-1G OR7108-5G
APOSOR7108-1GEA 4370 CZK
APOSOR7108-1G APOSOR7108-5G
3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid 98%
3-[1,2,4]Triazol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02932735
CAS číslo: 76686-84-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR