Tisk…
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 3020 CZK
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036051
CAS číslo: 28711-29-7