Tisk…
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7097-1G OR7097-250MG OR7097-5G
APOSOR7097-1GEA 992 CZK
APOSOR7097-1G APOSOR7097-250MG APOSOR7097-5G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₃
Bod tání: 183…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318161
CAS číslo: 17153-20-7