Tisk…
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 7250 CZK
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₂S
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051636
CAS číslo: 6314-28-9