2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
OR7070-100G
OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA
2530
CZK
APOSOR7070-100G
APOSOR7070-25G
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Bod varu: 200…202 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003089 CAS číslo: 932-16-1 |