Tisk…
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
OR7056-100G OR7056-25G OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA 1740 CZK
APOSOR7056-100G APOSOR7056-25G APOSOR7056-10G
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₅N₅
Bod tání: 202…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005233
CAS číslo: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2