Tisk…
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 8240 CZK
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00095180
CAS číslo: 41894-76-2