Tisk…
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 1950 CZK
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 110…112 °C/20,25mmHg
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,427 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000185
CAS číslo: 103-64-0
EINECS: 203-131-3