Tisk…
(+/-)-Dehydrolinalool
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70302-1G OR70302-250MG
APOSOR70302-1GEA 17630 CZK
APOSOR70302-1G APOSOR70302-250MG
(+/-)-Dehydrolinalool
(+/-)-Dehydrolinalool
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 197 °C
Hustota: 0,8787 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129075
CAS číslo: 29171-20-8