Tisk…
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 2860 CZK
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235192
CAS číslo: 1073-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III