3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7028-1G
OR7028-250MG
OR7028-500MG
OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA
1370
CZK
APOSOR7028-1G
APOSOR7028-250MG
APOSOR7028-500MG
APOSOR7028-5G
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Vzorec:
C₇H₉BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03731181 CAS číslo: 104829-98-3 |