Tisk…
2-Amino-3-iodopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 2780 CZK
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01651885
CAS číslo: 104830-06-0