Tisk…
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 2110 CZK
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 104…105 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203773
CAS číslo: 15012-36-9