Tisk…
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 5000 CZK
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436037
CAS číslo: 889676-36-2