Tisk…

5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR70226-1G OR70226-5G
APOSOR70226-1GEA 1240 CZK
APOSOR70226-1G APOSOR70226-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Bod varu: 103 °C/10mmHg
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010439
CAS číslo: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR