2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1-iodo-3-methylbenzene
OR70218-5G
APOSOR70218-5GEA
1700
CZK
APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrI MW: 296,9310 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11977389 CAS číslo: 888214-21-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)