Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 3640 CZK
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800802
CAS číslo: 1000577-48-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III