2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
OR7021-5G
OR7021-100G
OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA
622
CZK
APOSOR7021-5G
APOSOR7021-100G
APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₄BrClN₂O₂ MW: 251,4700 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08275709 CAS číslo: 827-25-8 |