5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR70203-1G
OR70203-10G
OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA
2070
CZK
APOSOR70203-1G
APOSOR70203-10G
APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₃ Bod tání: 160…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464221 CAS číslo: 14441-90-8 |