1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G
OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA
6220
CZK
APOSOR70187-100G
APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Bod varu: 94…96 °C/1mmHg Hustota: 1,079 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016857 CAS číslo: 3319-15-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...