Tisk…
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-3-sulphanylhexan-1-ol
OR70181-1G OR70181-5G OR70181-250MG
APOSOR70181-1GEA 5960 CZK
APOSOR70181-1G APOSOR70181-5G APOSOR70181-250MG
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol 99%
3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Vzorec: C₇H₁₆OS
MW: 148,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 307964-23-4