Tisk…
m-Toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 705 CZK
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
m-Toluic acid
m-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 263
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002523
CAS číslo: 99-04-7
Merck Index: 12,09673