Tisk…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 622 CZK
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 102…103 °C/3,75mmHg
Hustota: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040710
CAS číslo: 7473-98-5