Tisk…
2,5-Dibromobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 622 CZK
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462864
CAS číslo: 74553-29-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II