Tisk…
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3'-Benzene-1,4-diylbisprop-2-enoyl chloride, 3,3'-(1,4-Phenylene)diacryloyl chloride
OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 5960 CZK
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂
MW: 255.10 g/mol
Bod tání: 171…172 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01109676
CAS číslo: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8 III