Tisk…
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 827 CZK
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Bod varu: 257…258 °C/750mmHg
Hustota: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114349
CAS číslo: 873397-34-3