Tisk…
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 3580 CZK
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₃
MW: 172.3740 g/mol
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697413
CAS číslo: 915201-06-8