Tisk…
5-Nitro-o-anisic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-nitrobenzoic acid
OR70137-5G
APOSOR70137-5GEA 1660 CZK
APOSOR70137-5G
5-Nitro-o-anisic acid
5-Nitro-o-anisic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00527902
CAS číslo: 40751-89-1