1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70135-1G
OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA
622
CZK
APOSOR70135-1G
APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Bod tání: 162…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772841 CAS číslo: 29906-67-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...