Tisk…
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70130-250MG OR70130-500MG OR70130-1G
APOSOR70130-250MGEA 1990 CZK
APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG APOSOR70130-1G
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374395
CAS číslo: 215453-26-2