Tisk…
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 6750 CZK
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₈H₁₉NO₂
Bod varu: 196 °C
Hustota: 0,933 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008227
CAS číslo: 6346-09-4
UN: 2735
ADR: 8,III