Tisk…
1,8-Diaminonaphthalene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 CZK
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
1,8-Diaminonaphthalene 99%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 205 °C/12mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6
EINECS: 207-529-8