Tisk…
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (+)-2-[(1R)-1-Aminoethyl]pyridine
OR70108-1G
APOSOR70108-1GEA 1700 CZK
APOSOR70108-1G
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776289
CAS číslo: 45695-03-2