Tisk…
3,3'-Dimethylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 1120 CZK
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Bod varu: 286 °C/713mmHg
Bod tání: 44382 °C
Hustota: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008534
CAS číslo: 612-75-9