Tisk…
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
OR70100-25G
APOSOR70100-25GEA 2820 CZK
APOSOR70100-25G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Vzorec: C₆H₈N₂O₃S
MW: 188,20 g/mol
Bod tání: 286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00480958
CAS číslo: 854689-07-9
EINECS: 202-694-2