Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR70095-100ML OR70095-25ML OR70095-500ML
APOSOR70095-100MLEA 3110 CZK
APOSOR70095-100ML APOSOR70095-25ML APOSOR70095-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Hustota: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II