Tisk…
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 3110 CZK
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Vzorec: C₁₈H₁₂Br₃N
MW: 482,01 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009665
CAS číslo: 4316-58-9