Tisk…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-250MGEA 4170 CZK
APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MW: 493,08 g/mol
Bod tání: 243 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012415
CAS číslo: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6