Tisk…
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 2030 CZK
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₇P
MW: 298.40 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862440
CAS číslo: 224311-51-7