Tisk…
1-Naftolbenzein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: alpha-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzeine, 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one, 1-Naphtholbenzein, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanol, α-Naphtholbenzeine
OR70081-25G OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA 4400 CZK
APOSOR70081-25G APOSOR70081-100G
1-Naftolbenzein
1-Naftolbenzein
Vzorec: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44
Bod tání: ∼ 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078492
CAS číslo: 145-50-6
EINECS: 205-656-3