Tisk…
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 9330 CZK
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08059952
CAS číslo: 58885-60-2