Tisk…
Morpholine-3,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70072-1G OR70072-5G
APOSOR70072-1GEA 9460 CZK
APOSOR70072-1G APOSOR70072-5G
Morpholine-3,5-dione
Morpholine-3,5-dione
Vzorec: C₄H₅NO₃
Bod tání: 142…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863549
CAS číslo: 4430-05-1