Tisk…
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 6090 CZK
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-xylene 95%
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 261 °C
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000091
CAS číslo: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III