Tisk…
2-Pentynoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pent-2-ynoic acid
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 2280 CZK
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Bod tání: 47…53 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014370
CAS číslo: 5963-77-9