Tisk…
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 1240 CZK
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Bromo-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257,08 g/mol
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017596
CAS číslo: 40803-53-0