Tisk…
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 3610 CZK
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Bod varu: 254 °C
Hustota: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320499
CAS číslo: 24856-58-4